2-Isopropoxy-3-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 2-Isopropoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Isopropoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360051-1G OR360051-5G OR360051-25G
APOSOR360051-1GEA 719 DKK
APOSOR360051-1G APOSOR360051-5G APOSOR360051-25G
2-Isopropoxy-3-pyridinboronsyrepinacolester
2-Isopropoxy-3-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₃
Molekylvægt: 263.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366722
CAS-nummer: 848243-25-4