(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360049-25G OR360049-5G
APOSOR360049-25GEA 6440 DKK
APOSOR360049-25G APOSOR360049-5G
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid 98%
(4-(Methoxymethoxy)phenyl)boronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412067
CAS-nummer: 162662-27-3