2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR360027-1G OR360027-5G
APOSOR360027-1GEA 1310 DKK
APOSOR360027-1G APOSOR360027-5G
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane) 95%
2-Propyl-1,3,2-benzodioxaborole (β-propylocatecholborane)
Formel: C₉H₁₁BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799577
CAS-nummer: 40218-49-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II