4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
OR3584-1G OR3584-5G
APOSOR3584-1GEA 447 DKK
APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formel: C₈H₁₁N₃S
Smeltepunkt: 128…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025145
CAS-nummer: 13431-41-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III