5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR3580-25G
OR3580-100G
OR3580-5G
APOSOR3580-25GEA
198
DKK
APOSOR3580-25G
APOSOR3580-100G
APOSOR3580-5G
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
5-Brom-2-chlor-3-nitropyridin
Formel:
C₅H₂BrClN₂O₂ Smeltepunkt: 65…70 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00222270 CAS-nummer: 67443-38-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |