2,5-Dibrom-3-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3579-100G OR3579-25G
APOSOR3579-100GEA 578 DKK
APOSOR3579-100G APOSOR3579-25G
2,5-Dibrom-3-nitropyridin 98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
Smeltepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266223
CAS-nummer: 15862-37-0