2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitro-6-picoline, 6-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR3578-25G OR3578-5G
APOSOR3578-25GEA 218 DKK
APOSOR3578-25G APOSOR3578-5G
2-Chlor-6-methyl-5-nitropyridin 98%
2-Chloro-6-methyl-5-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234160
CAS-nummer: 22280-60-0