Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester
OR3571-100G OR3571-25G OR3571-5G
APOSOR3571-100GEA 2580 DKK
APOSOR3571-100G APOSOR3571-25G APOSOR3571-5G
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Methyl-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₅S
Molekylvægt: 258.29 g/mol
Smeltepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317547
CAS-nummer: 62140-67-4