2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3567-10G OR3567-50G OR3567-100G
APOSOR3567-10GEA 175 DKK
APOSOR3567-10G APOSOR3567-50G APOSOR3567-100G
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid
Formel: C₈H₉NO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129997
CAS-nummer: 22117-85-7
EINECS: 244-789-1