DL-7-Azatryptophan monohydrate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-(7H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)propanoic acid, H-DL-7-Aza-Trp-OH
OR3563-1G OR3563-250MG
APOSOR3563-1GEA 4490 DKK
APOSOR3563-1G APOSOR3563-250MG
DL-7-Azatryptophan monohydrate 97%
DL-7-Azatryptophan monohydrate
Formel: C₁₀H₁₁N₃O₂.H₂O
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00037930
CAS-nummer: 7303-50-6