3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3559-100G OR3559-25G
APOSOR3559-100GEA 1700 DKK
APOSOR3559-100G APOSOR3559-25G
3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid
3,4-Dimethoxybenzensulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₄S
Smeltepunkt: 67…70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051769
CAS-nummer: 23095-31-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,II