Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3554-1G OR3554-5G
APOSOR3554-1GEA 610 DKK
APOSOR3554-1G APOSOR3554-5G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Kogepunkt: 51…57 °C/0,1mmHg
Smeltepunkt: 45…48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689502
CAS-nummer: 41172-57-0