Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3553-5G OR3553-25G
APOSOR3553-5GEA 175 DKK
APOSOR3553-5G APOSOR3553-25G
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Ethyl-5-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Kogepunkt: 60 °C/2,25mmHg
Massefylde: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04114930
CAS-nummer: 118994-89-1