6-Iodonicotinonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3547-1G OR3547-5G
APOSOR3547-1GEA 1550 DKK
APOSOR3547-1G APOSOR3547-5G
6-Iodonicotinonitrile 98%
6-Iodonicotinonitrile
Formel: C₆H₃IN₂
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08689512
CAS-nummer: 289470-22-0