Methyl2-iodnicotinat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3543-500MG OR3543-250MG
APOSOR3543-500MGEA 1880 DKK
APOSOR3543-500MG APOSOR3543-250MG
Methyl2-iodnicotinat 98%
Methyl2-iodnicotinat
Formel: C₇H₆INO₂
Molekylvægt: 263.03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689498
CAS-nummer: 913836-18-7