3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3540-10G OR3540-25G OR3540-5G
APOSOR3540-10GEA 186 DKK
APOSOR3540-10G APOSOR3540-25G APOSOR3540-5G
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid 98%
3-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
Smeltepunkt: 189…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797227
CAS-nummer: 42860-02-6