1-Acetylnaphthalen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
OR3521-500G OR3521-25G OR3521-100G
APOSOR3521-500GEA 360 DKK
APOSOR3521-500G APOSOR3521-25G APOSOR3521-100G
1-Acetylnaphthalen 95%
1-Acetylnaphthalen
Formel: C₁₂H₁₀O
Kogepunkt: 301…303 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004013
CAS-nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1