3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3520-1G OR3520-5G OR3520-10G
APOSOR3520-1GEA 164 DKK
APOSOR3520-1G APOSOR3520-5G APOSOR3520-10G
3-Bromo-6-chloropicolinic acid 97%
3-Bromo-6-chloropicolinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258777
CAS-nummer: 929000-66-8