3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3516-5G OR3516-25G OR3516-100G
APOSOR3516-5GEA 164 DKK
APOSOR3516-5G APOSOR3516-25G APOSOR3516-100G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₈BNO₃
Smeltepunkt: 94…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05863910
CAS-nummer: 832114-00-8