4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350491-100G OR350491-25G OR350491-5G
APOSOR350491-100GEA 818 DKK
APOSOR350491-100G APOSOR350491-25G APOSOR350491-5G
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol 95+%
4-((3-Hydroxypropyl)amino)-3-nitrophenol
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368637
CAS-nummer: 92952-81-3