Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR350470-25G OR350470-1G
APOSOR350470-25GEA 1510 DKK
APOSOR350470-25G APOSOR350470-1G
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molekylvægt: 153.1800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01006731
CAS-nummer: 3284-51-3