5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350369-100G OR350369-25G OR350369-500G
APOSOR350369-100GEA 898 DKK
APOSOR350369-100G APOSOR350369-25G APOSOR350369-500G
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline 97%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Formel: C₉H₁₁N
Molekylvægt: 133.19 g/mol
Kogepunkt: 222 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006734
CAS-nummer: 10500-57-9