trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
OR350367-100G OR350367-1KG OR350367-500G
APOSOR350367-100GEA 447 DKK
APOSOR350367-100G APOSOR350367-1KG APOSOR350367-500G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98+%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001466
CAS-nummer: 1197-18-8