(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonyl chloride, ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonyl chloride, D(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
OR350351-100G OR350351-25G
APOSOR350351-100GEA 1970 DKK
APOSOR350351-100G APOSOR350351-25G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonylchlorid 97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₅ClO₃S
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064156
CAS-nummer: 21286-54-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II