(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350343-100G OR350343-25G
APOSOR350343-100GEA 942 DKK
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
Kogepunkt: 147…149 °C
Smeltepunkt: 78…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077792
CAS-nummer: 17342-08-4