2,3-Diaminopyrazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Pyrazine-2,3-diamine
OR350327-1G OR350327-5G
APOSOR350327-1GEA 818 DKK
APOSOR350327-1G APOSOR350327-5G
2,3-Diaminopyrazine 97%
2,3-Diaminopyrazine
Formel: C₄H₆N₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07778385
CAS-nummer: 13134-31-1