Phenyl vinyl sulfon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR350320-25G OR350320-1G OR350320-5G
APOSOR350320-25GEA 491 DKK
APOSOR350320-25G APOSOR350320-1G APOSOR350320-5G
Phenyl vinyl sulfon 97%
Phenyl vinyl sulfon
Formel: C₈H₈O₂S
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007554
CAS-nummer: 5535-48-8