3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
OR350302-25G OR350302-5G OR350302-100G
APOSOR350302-25GEA 1360 DKK
APOSOR350302-25G APOSOR350302-5G APOSOR350302-100G
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 98%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Smeltepunkt: 226…231 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012858
CAS-nummer: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8