3-Nitro-o-xylen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350286-500G OR350286-1KG OR350286-250G
APOSOR350286-500GEA 985 DKK
APOSOR350286-500G APOSOR350286-1KG APOSOR350286-250G
3-Nitro-o-xylen
3-Nitro-o-xylen
Formel: C₈H₉NO₂
Kogepunkt: 244…246 °C
Smeltepunkt: 13…15 °C
Massefylde: 1,2129 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007162
CAS-nummer: 83-41-0
UN nummer: 1665
ADR: 6.1,II