4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350255-100G OR350255-25G
APOSOR350255-100GEA 589 DKK
APOSOR350255-100G APOSOR350255-25G
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid 98%
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₈N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464322
CAS-nummer: 41263-74-5