2-Methylthiazol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350221-25G
OR350221-5G
APOSOR350221-25GEA
280
DKK
APOSOR350221-25G
APOSOR350221-5G
2-Methylthiazol 97%
2-Methylthiazole
Formel:
C₄H₅NS Kogepunkt: 129 °C Smeltepunkt: –24 °C Massefylde: 1,11 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00053144 CAS-nummer: 3581-87-1 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...