3-Formyl-2-picoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylnicotinaldehyde
OR350218-1G OR350218-5G
APOSOR350218-1GEA 480 DKK
APOSOR350218-1G APOSOR350218-5G
3-Formyl-2-picoline 97%
3-Formyl-2-picoline
Formel: C₇H₇NO
Molekylvægt: 121.14 g/mol
Massefylde: 1.106 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234911
CAS-nummer: 60032-57-7