Methyl4-iodbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
OR350215-100G OR350215-25G OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA 371 DKK
APOSOR350215-100G APOSOR350215-25G APOSOR350215-500G
Methyl4-iodbenzoat
Methyl4-iodbenzoat
Formel: C₈H₇IO₂
Molekylvægt: 262.05 g/mol
Kogepunkt: 276
Smeltepunkt: 112…116 °C
Massefylde: 2.02
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016353
CAS-nummer: 619-44-3
EINECS: 210-597-1
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III