Isoindoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350210-5G OR350210-10G OR350210-1G
APOSOR350210-5GEA 349 DKK
APOSOR350210-5G APOSOR350210-10G APOSOR350210-1G
Isoindoline hydrochloride
Isoindoline hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClN
Smeltepunkt: 255…256 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD03502377
CAS-nummer: 32372-82-0