Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350204-1G OR350204-250MG OR350204-5G
APOSOR350204-1GEA 578 DKK
APOSOR350204-1G APOSOR350204-250MG APOSOR350204-5G
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Isoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₄BNO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06657891
CAS-nummer: 928664-98-6