1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3502-5G OR3502-10G
APOSOR3502-5GEA 273 DKK
APOSOR3502-5G APOSOR3502-10G
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Kogepunkt: 63…65 °C/0,4mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792676
CAS-nummer: 60876-70-2