[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350198-1G OR350198-5G
APOSOR350198-1GEA 387 DKK
APOSOR350198-1G APOSOR350198-5G
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid 98%
[4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]boronic acid
Formel: C₉H₉BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06739055
CAS-nummer: 891270-35-2