4-(Hydroxymethyl)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
OR350195-25G OR350195-5G OR350195-100G
APOSOR350195-25GEA 567 DKK
APOSOR350195-25G APOSOR350195-5G APOSOR350195-100G
4-(Hydroxymethyl)benzoesyre 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₈O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017598
CAS-nummer: 3006-96-0