6-Hydroxy-1-tetralon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350186-100G OR350186-25G OR350186-5G
APOSOR350186-100GEA 763 DKK
APOSOR350186-100G APOSOR350186-25G APOSOR350186-5G
6-Hydroxy-1-tetralon
6-Hydroxy-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Smeltepunkt: 154…157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156670
CAS-nummer: 3470-50-6