N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350184-100G OR350184-25G OR350184-500G
APOSOR350184-100GEA 567 DKK
APOSOR350184-100G APOSOR350184-25G APOSOR350184-500G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine 97%
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formel: C₂₆H₃₂N₂O₆
Smeltepunkt: 129…135 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037138
CAS-nummer: 71989-26-9