3,6-Dihydroxyphthalonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350148-100G OR350148-25G
APOSOR350148-100GEA 709 DKK
APOSOR350148-100G APOSOR350148-25G
3,6-Dihydroxyphthalonitril
3,6-Dihydroxyphthalonitril
Formel: C₈H₄N₂O₂
Smeltepunkt: >230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001790
CAS-nummer: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0