2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350102-1G OR350102-25G OR350102-5G
APOSOR350102-1GEA 0 DKK
APOSOR350102-1G APOSOR350102-25G APOSOR350102-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052836
CAS-nummer: 23082-50-0