6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-4(1H)-pyrimidinone, 6-Chloro-4-pyrimidinol, 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
OR350089-1G OR350089-25G OR350089-5G
APOSOR350089-1GEA 480 DKK
APOSOR350089-1G APOSOR350089-25G APOSOR350089-5G
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one 97%
6-Chloropyrimidin-4(1H)-one
Formel: C₄H₃ClN₂O
Smeltepunkt: 194…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233957
CAS-nummer: 4765-77-9