3-Chlor-2-nitrotoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR350086-25G OR350086-5G
APOSOR350086-25GEA 513 DKK
APOSOR350086-25G APOSOR350086-5G
3-Chlor-2-nitrotoluen
3-Chlor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Kogepunkt: 80 °C/2mmHg
Massefylde: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117977
CAS-nummer: 5367-26-0
UN nummer: 2433
ADR: 6.1,III