4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
OR350065-1G
OR350065-5G
OR350065-250MG
OR350065-500MG
APOSOR350065-1GEA
162
DKK
APOSOR350065-1G
APOSOR350065-5G
APOSOR350065-250MG
APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₁₁ClO₃S Smeltepunkt: 102…105 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04035557 CAS-nummer: 87001-32-9 UN nummer: 3261 ADR: 8,III |