1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350037-1G OR350037-5G
APOSOR350037-1GEA 183 DKK
APOSOR350037-1G APOSOR350037-5G
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
1-Boc-5,6-dihydro-2H-pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₈BNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697911
CAS-nummer: 885693-20-9