6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350033-1G OR350033-5G
APOSOR350033-1GEA 785 DKK
APOSOR350033-1G APOSOR350033-5G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅BrN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09864909
CAS-nummer: 30384-96-4