4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350022-100G OR350022-25G OR350022-500G
APOSOR350022-100GEA 183 DKK
APOSOR350022-100G APOSOR350022-25G APOSOR350022-500G
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol 98%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alkohol
Intermediate for organic synthesis; Synthesis of high performance resin.
Formel: C₈H₁₀O₂
Kogepunkt: 138…143 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004665
CAS-nummer: 589-29-7
EINECS: 209-641-2