5-Acetyl-2-norbornene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350014-1G OR350014-5G
APOSOR350014-1GEA 327 DKK
APOSOR350014-1G APOSOR350014-5G
5-Acetyl-2-norbornene
5-Acetyl-2-norbornene
Formel: C₉H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167570
CAS-nummer: 5063-03-6