2-Amino-4-chlorbenzothiazol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350002-25G OR350002-100G OR350002-5G
APOSOR350002-25GEA 183 DKK
APOSOR350002-25G APOSOR350002-100G APOSOR350002-5G
2-Amino-4-chlorbenzothiazol 98%
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
Formel: C₇H₅ClN₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005791
CAS-nummer: 19952-47-7